Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TFB1M Protein
A cDNA sequence encoding the TFB1M was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | TFB1M Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15974509
|
enQuireBio™
QP13727-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15954509
|
enQuireBio™
QP13727-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15964509
|
enQuireBio™
QP13727-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
TFB1M Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
TFB1M protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MQAAKQLSQN FLLDLRLTDK IVRKAGNLTN AYVYEVGPGP GGITRSILNA DVAELLVVEK DTRFIPGLQM LSDAAPGKLR IVHGDVLTFK VEKAFSESLK RPWEDDPPNV HIIGNLPFSV STPLIIKWLE NISCRDGPFV YGRTQMTLTF QKEVAERLAA NTGSKQRSRL SVMAQYLCNV RHIFTIPGQA FVPKPEVDVG VVHFTPLIQP KIEQPFKLVE KVVQNVFQFR RKYCHRGLRM LFPEAQRLES TGRLLELADI DPTLRPRQLS ISHFKSLCDV YRKMCDEDPQ LFAYNFREEL KRRKSKNEEK EEDDAENYRL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |