Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tetratricopeptide repeat protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tetratricopeptide repeat protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8348-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054151
  • 1180.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío
20-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001269429.1
Tetratricopeptide repeat protein 1
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
7265
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
TTC1
Recombinant Protein
E. coli
EKSENCGVPE DLLNGLKVTD TQEAECAGPP VPDPKNQHSQ SKLLRDDEAH LQEDQGEEEC FHDCSASFEE EPGADKVENK SNEDVNSSEL DEEYLIELEK NMSDEEKQKR REESTRLKEE GNEQFKKGDY IEAESSYSRA LEMCPSCFQK ERSILFSNRA AARMKQDKKE MAINDCSKAI QLNPSYIRAI LRRAELYEKT DKLDEALEDY KSILEKDPSI HQAREACMRL PKQIEERNER LKEEMLGKLK DLGNLVLRPF GLSTENFQIK QDSSTGSYSI NFVQNPNNNR