missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Telomerase reverse transcriptase Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Telomerase reverse transcriptase, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8700-ec-10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16056021

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

NP_001180305.1
Telomerase reverse transcriptase Protein
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
7015
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
TERT
Recombinant Protein
E. coli
EATSLEGALS GTRHSHPSVG RQHHAGPPST SRPPRPWDTP CPPVYAETKH FLYSSGDKEQ LRPSFLLSSL RPSLTGARRL VETIFLGSRP WMPGTPRRLP RLPQRYWQMR PLFLELLGNH AQCPYGVLLK THCPLRAAVT PAAGVCAREK PQGSVA
Videos
Documentos