Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Telomerase protein component 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Telomerase protein component 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_009041.2
ID de gen (Entrez) 7011
Nombre Telomerase protein component 1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16037171
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8918-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16057171
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8918-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16047171
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8918-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16067171
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8918-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16077171
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8918-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16087171
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8918-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_009041.2
Telomerase protein component 1 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
7011
Research Use Only
TEP1
Recombinant Protein
E. coli
LKLLCMKPGD APSEIWSSYT ENPMILSTHK EYGIFVLQPK DPGVLSFLRQ KESGEFEERL NFDINLENPS RTLISITQAK PESESSFLCA SSDGILWNLA KCSPEGEWTT GNMWQKKANT PETQTPGTDP STCRESDASM DSDASMDSEP TPHLKTRQRR KIHSGSVTAL HVLPELLVTA SKDRDVKLWE RPSMQLLGLF RCE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.