Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Telomerase protein component 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Telomerase protein component 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8918-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16067171
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_009041.2
Telomerase protein component 1 Protein
Research Use Only
TEP1
Recombinant Protein
E. coli
LKLLCMKPGD APSEIWSSYT ENPMILSTHK EYGIFVLQPK DPGVLSFLRQ KESGEFEERL NFDINLENPS RTLISITQAK PESESSFLCA SSDGILWNLA KCSPEGEWTT GNMWQKKANT PETQTPGTDP STCRESDASM DSDASMDSEP TPHLKTRQRR KIHSGSVTAL HVLPELLVTA SKDRDVKLWE RPSMQLLGLF RCE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7011
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol