Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tektin-5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tektin-5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8007-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052121
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_653275.1
Tektin-5 Protein
Research Use Only
TEKT5
Recombinant Protein
E. coli
MEFLGTTQTA SYCGPKKCCG LTSLPAVQAP VIQECYQPYY LPGYRYLNSW RPSLFYKIAN VQTCPDESTS TLRPPTILPT LRSALFSRYS PHDWDQSNQL QVRGAEASRL WASRLTDDSM RLLQDKDQLT HQMQEGTCRN LGQRLSDIGF WKSELSYELD RLLTENQNLE TVKRRLECAA NEVNCPLQVA LECLYHREKR IGIDLVHDNV EKNLIREVDL LKCCQEQMRK LAQRIDIQMR DNRDAQHVLE RDLEDKSSAQ CIDEKCFNLR NTSDCISFFH GMEKIDGTIS VPETWAKFSN DNIKHSQNMR ANSIQLREEA EHLFETLSDQ MWRQFTDTNL AFNARISEVT DVKNKLQTQL AKTLQEIFQA ENTIMLLERS IMAKEGPLKV AQTRLECRTR RPNMELCRDI PQLKLVNEVF TIDDTLQTLK LRLRETQDTL QLLVMTKCRL EHELAIKANT LCIDKEKCMG MRKTFPCTPR LVGHT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
146279
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol