Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TEK Protein
A cDNA sequence encoding the TEK was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | TEK Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15944489
|
enQuireBio™
QP13720-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15964489
|
enQuireBio™
QP13720-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15954489
|
enQuireBio™
QP13720-50UG |
50 μg |
1815.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
TEK Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
TEK protein solution (0.5 mg/ml) contains 10% glycerol and Phosphate Buffered Saline (pH 7.4). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
AMDLILINSL PLVSDAETSL TCIASGWRPH EPITIGRDFE ALMNQHQDPL EVTQDVTREW AKKVVWKREK ASKINGAYFC EGRVRGEAIR IRTMKMRQQA SFLPATLTMT VDKGDNVNIS FKKVLIKEED AVIYKNGSFI HSVPRHEVPD ILEVHLPHAQ PQDAGVYSAR YIGGNLFTSA FTRLIVRRCE AQKWGPECNH LCTACMNNGV CHEDTGECIC PPGFMGRTCE KACELHTFGR TCKERCSGQE GCKSYVFCLP DPYGCSCATG WKGLQCNEAC HPGFYGPDCK LRCSCNNGEM CDRFQGCLCS PGWQGLQCER EGIPRMTPKI VDLPDHIEVN SGKFNPICKA SGWPLPTNEE MTLVKPDGTV LHPKDFNHTD HFSVAIFTIH RILPPDSGVW VCSVNTVAGM VEKPFNISVK VLPKPLNAPN VIDTGHNFAV INISSEPYFG DGPIKSKKLL YKPVNHYEAW QHIQVTNEIV TLNYLEPRTE YELCVQLVRR GEGGEGHPGP VRRFTTASIG LPPPRGLNLL PKSQTTLNLT WQPIFPSSED DFYVEVERRS VQKSDQQNIK VPGNLTSVLL NNLHPREQYV VRARVNTKAQ GEWSEDLTAW TLSDILPPQP ENIKISNITH SSAVISWTIL DGYSISSITI RYKVQGKNED QHVDVKIKNA TITQYQLKGL EPETAYQVDI FAENNIGSSN PAFSHELVTL PESQAPADLG GGKMLLLEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTPPVL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |