Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TEF Protein
A cDNA sequence encoding the TEF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 7008 |
---|---|
Nombre | TEF Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | TEF |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15974479
|
enQuireBio™
QP13717-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15964479
|
enQuireBio™
QP13717-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15954479
|
enQuireBio™
QP13717-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
7008 | |
Research Use Only | |
TEF | |
Human | |
His | |
The TEF solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
TEF Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSDAGGG KKPPVDPQAG PGPGPGRAAG ERGLSGSFPL VLKKLMENPP REARLDKEKG KEKLEEDEAA AASTMAVSAS LMPPIWDKTI PYDGESFHLE YMDLDEFLLE NGIPASPTHL AHNLLLPVAE LEGKESASSS TASPPSSSTA IFQPSETVSS TESSLEKERE TPSPIDPNCV EVDVNFNPDP ADLVLSSVPG GELFNPRKHK FAEEDLKPQP MIKKAKKVFV PDEQKDEKYW TRRKKNNVAA KRSRDARRLK ENQITIRAAF LEKENTALRT EVAELRKEVG KCKTIVSKYE TKYGPL | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |