Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TDG Protein
A cDNA sequence encoding the TDG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 6996 |
---|---|
Nombre | TDG Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | TDG |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15954469
|
enQuireBio™
QP13714-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15944469
|
enQuireBio™
QP13714-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934469
|
enQuireBio™
QP13714-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
6996 | |
Research Use Only | |
TDG | |
Human | |
His | |
The TDG solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 0.4M Urea and 10% glycerol. |
TDG Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEAENAG SYSLQQAQAF YTFPFQQLMA EAPNMAVVNE QQMPEEVPAP APAQEPVQEA PKGRKRKPRT TEPKQPVEPK KPVESKKSGK SAKSKEKQEK ITDTFKVKRK VDRFNGVSEA ELLTKTLPDI LTFNLDIVII GINPGLMAAY KGHHYPGPGN HFWKCLFMSG LSEVQLNHMD DHTLPGKYGI GFTNMVERTT PGSKDLSSKE FREGGRILVQ KLQKYQPRIA VFNGKCIYEI FSKEVFGVKV KNLEFGLQPH KIPDTETLCY GMPSSSARCA QFPRAQDKVH YYIKLKDLRD QLKGIERNMD VQEVQYTFDL QLAQEDAKKM AVKEEKYDPG YEAAYGGAYG ENPCSSEPCG FSSNGLIESV ELRGESAFSG IPNGQWMTQS FTDQIPSFSN HCGTQEQEEE SHA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |