missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human TCF4 Protein

A cDNA sequence encoding the TCF4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13710-HIS-INSECT-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15924459

  • 7875.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

TCF4 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMKFKQCR CSDTGLCCLD HEGKAEVYAP SASTADYNRD SPGYPSSKPA TSTFPSSFFM QDGHHSSDPW SSSSGMNQPG YAGMLGNSSH IPQSSSYCSL HPHERLSYPS HSSADINSSL PPMSTFHRSG TNHYSTSSCT PPANGTDSIM ANRGSGAAGS SQTGDALGKA LASIYSPDHT NNSFSSNPST PVGSPPSLSA GTAVWSRNGG QASSSPNYEG PLHSLQSRIE DRLERLDDAI HVLRNHAVGP STAMPGGHGD MHGIIGPSHN GAMGGLGSGY GTGLLSANRH SLMVGTHRED GVALRGSHSL LPNQVPVPQL PVQSATSPDL NPPQDPYRGM PPGLQGQSVS SGSSEIKSDD EGDENLQDTK SSEDKKLDDD KKDIKSITSN NDDEDLTPEQ KAEREKERRM ANNARERLRV RDINEAFKEL GRMVQLHLKS DKPQTKLLIL HQAVAVILSL EQQVRERNLN PKAACLKRRE EEKVSSEPPP LSLAGPHPGM GDASNHMGQM
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The TCF4 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.1M NaCl.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales