Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TCEB1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TCEB1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6768-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055690
  • 2365.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 18-08-2022
para ver el stock
Especificaciones
NP_001191786.1
TCEB1 Protein
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
6921
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
TCEB1
Recombinant Protein
E. coli
MDGEEKTYGG CEGPDAMYVK LISSDGHEFI VKREHALTSG TIKAMLSGPG QFAENETNEV NFREIPSHVL SKVCMYFTYK VRYTNSSTEI PEFPIAPEIA LELLMAANFL DC