Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TCEAL7 Protein
A cDNA sequence encoding the TCEAL7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre TCEAL7 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15944449
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13708-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15934449
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13708-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15924449
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13708-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
TCEAL7 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The TCEAL7 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 200mM NaCl, 2mM DTT and 50% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMQKPCK ENEGKPKCSV PKREEKRPYG EFERQQTEGN FRQRLLQSLE EFKEDIDYRH FKDEEMTREG DEMERCLEEI RGLRKKFRAL HSNHRHSRDR PYPI
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.