Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TCEA1 Protein
A cDNA sequence encoding the TCEA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | TCEA1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15954439
|
enQuireBio™
QP13705-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15944439
|
enQuireBio™
QP13705-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934439
|
enQuireBio™
QP13705-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
TCEA1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The TCEA1 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 1mM DTT, 50mM NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMEDEVV RFAKKMDKMV QKKNAAGALD LLKELKNIPM TLELLQSTRI GMSVNAIRKQ STDEEVTSLA KSLIKSWKKL LDGPSTEKDL DEKKKEPAIT SQNSPEAREE STSSGNVSNR KDETNARDTY VSSFPRAPST SDSVRLKCRE MLAAALRTGD DYIAIGADEE ELGSQIEEAI YQEIRNTDMK YKNRVRSRIS NLKDAKNPNL RKNVLCGNIP PDLFARMTAE EMASDELKEM RKNLTKEAIR EHQMAKTGGT QTDLFTCGKC KKKNCTYTQV QTRSADEPMT TFVVCNECGN RWKFC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |