Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TBCA Protein
A cDNA sequence encoding the TBCA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre TBCA Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15954409
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13695-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15944409
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13695-25UG
25 μg
212.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15934409
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13695-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
TBCA Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The TBCA solution contains 20mM Tris-HCl buffer pH 7.5, 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MADPRVRQIK IKTGVVKRLV KEKVMYEKEA KQQEEKIEKM RAEDGENYDI KKQAEILQES RMMIPDCQRR LEAAYLDLQR ILENEKDLEE AEEYKEARLV LDSVKLEA
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.