missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TBC1D22B Protein
A cDNA sequence encoding the TBC1D22B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | TBC1D22B Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15904409
|
enQuireBio™
QP13694-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924409
|
enQuireBio™
QP13694-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914409
|
enQuireBio™
QP13694-50UG |
50 μg |
1815.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
TBC1D22B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
TBC1D22B protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) 30% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAENSK QFWKRSAKLP GSIQPVYGAQ HPPLDPRLTK NFIKERSKVN TVPLKNKKAS SFHEFARNTS DAWDIGDDEE EDFSSPSFQT LNSKVALATA AQVLENHSKL RVKPERSQST TSDVPANYKV IKSSSDAQLS RNSSDTCLRN PLHKQQSLPL RPIIPLVARI SDQNASGAPP MTVREKTRLE KFRQLLSSQN TDLDELRKCS WPGVPREVRP ITWRLLSGYL PANTERRKLT LQRKREEYFG FIEQYYDSRN EEHHQDTYRQ IHIDIPRTNP LIPLFQQPLV QEIFERILFI WAIRHPASGY VQGINDLVTP FFVVFLSEYV EEDVENFDVT NLSQDMLRSI EADSFWCMSK LLDGIQDNYT FAQPGIQKKV KALEELVSRI DEQVHNHFRR YEVEYLQFAF RWMNNLLMRE LPLRCTIRLW DTYQSEPEGF SHFHLYVCAA FLIKWRKEIL DEEDFQGLLM LLQNLPTIHW GNEEIGLLLA EAYRLKYMFA DAPNHYRR | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |