Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TATDN1 Protein
A cDNA sequence encoding the TATDN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | TATDN1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15904399
|
enQuireBio™
QP13690-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15994389
|
enQuireBio™
QP13690-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15984389
|
enQuireBio™
QP13690-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
TATDN1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
TATDN1 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSRFKFI DIGINLTDPM FRGIYRGVQK HQDDLQDVIG RAVEIGVKKF MITGGNLQDS KDALHLAQTN GMFFSTVGCH PTRCGEFEKN NPDLYLKELL NLAENNKGKV VAIGECGLDF DRLQFCPKDT QLKYFEKQFE LSEQTKLPMF LHCRNSHAEF LDIMKRNRDR CVGGVVHSFD GTKEAAAALI DLDLYIGFNG CSLKTEANLE VLKSIPSEKL MIETDAPWCG VKSTHAGSKY IRTAFPTKKK WESGHCLKDR NEPCHIIQIL EIMSAVRDED PLELANTLYN NTIKVFFPGI | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |