missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human TAR DNA-binding protein 43 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TAR DNA-binding protein 43, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6761-ye-100ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16055640

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

NP_031401.1
TAR DNA-binding protein 43 Protein
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
23435
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
TARDBP
Recombinant Protein
Yeast
MSEYIRVTED ENDEPIEIPS EDDGTVLLST VTAQFPGACG LRYRNPVSQC MRGVRLVEGI LHAPDAGWGN LVYVVNYPKD NKRKMDETDA SSAVKVKRAV QKTSDLIVLG LPWKTTEQDL KEYFSTFGEV LMVQVKKDLK TGHSKGFGFV RFTEYETQVK VMSQRHMIDG RWCDCKLPNS KQSQDEPLRS RKVFVGRCTE DMTEDELREF FSQYGDVMDV FIPKPFRAFA FVTFADDQIA QSLCGEDLII KGISVHISNA EPKHNSNRQL ERSGRFGGNP GGFGNQGGFG NSRGGGAGLG NNQGSNMGGG MNFGAFSINP AMMAAAQAAL QSSWGMMGML ASQQNQSGPS GNNQNQGNMQ REPNQAFGSG NNSYSGSNSG AAIGWGSASN AGSGSG
Videos
Documentos