Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TANK Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TANK, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6760-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16085630
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001186064.1
TANK Protein
Research Use Only
TANK
Recombinant Protein
Yeast
MDKNIGEQLN KAYEAFRQAC MDRDSAVKEL QQKTENYEQR IREQQEQLSL QQTIIDKLKS QLLLVNSTQD NNYGCVPLLE DSETRKNNLT LDQPQDKVIS GIAREKLPKV RRQEVSSPR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10010
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol