Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TAF15 Protein
A cDNA sequence encoding the TAF15 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre | TAF15 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15954379
|
enQuireBio™
QP13685-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15944379
|
enQuireBio™
QP13685-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934379
|
enQuireBio™
QP13685-1MG |
1 mg |
5450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
TAF15 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The TAF15 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 30% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSYHSQRE NYSHHTQDDR RDVSRYGEDN RGYGGSQGGG RGRGGYDKDG RGPMTGSSGG DRGGFKNFGG HRDYGPRTDA DSESDNSDNN TIFVQGLGEG VSTDQVGEFF KQIGIIKTNK KTGKPMINLY TDKDTGKPKG EATVSFDDPP SAKAAIDWFD GKEFHGNIIK VSFATRRPEF MRGGGSGGGR RGRGGYRGRG GFQGRGGDPK SGDWVCPNPS CGNMNFARRN SCNQCNEPRP EDSRPSGGDF RGRGYGGERG YR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |