Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human T-complex protein 1 subunit beta Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) T-complex protein 1 subunit beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5779-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15917699
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001185771.1
T-complex protein 1 subunit beta Protein
Research Use Only
CCT2
Recombinant Protein
E. coli
ASLSLAPVNI FKAGADEERA ETARLTSFIG AIAIGDLVKS TLGPKGMDKI LLSSGRDASL MVTNDGATIL KNIGVDNPAA KVLVDMSRVQ DDEVGDGTTS VTVLAAELLR EAESLIAKKI HPQTIIAGWR EATKAAREAL LSSAVDHGSD EVKFRQDLMN IAGTTLSSKL LTHHKDHFTK LAVEAVLRLK GSGNLEAIHI IKKLGGSLAD SYLDEGFLLD KKIGVNQPKR IENAKILIAN TGMDTDKIKI FGSRVRVDST AKVAEIEHAE KEKMKEKVER ILKHGINCFI NRQLIYNYPE QLFGAAGVMA IEHADFAGVE RLALVTGGEI ASTFDHPELV KLGSCKLIEE VMIGEDKLIH FSGVALGEAC TIVLRGATQQ ILDEAERSLH DALCVLAQTV KDSRTVYGGG CSEMLMAHAV TQLANRTPGK EAVAMESYAK ALRMLPTIIA DNAGYDSADL VAQLRAAHSE GNTTAGLDMR EGTIGDMAIL GITESFQVKR QVLLSAAEAA EVILRVDNII KAAPRKRVPD HHPC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10576
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol