Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human T-cell surface glycoprotein CD1c Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) T-cell surface glycoprotein CD1c, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5783-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15917729
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001756.2
T-cell surface glycoprotein CD1c Protein
Research Use Only
CD1C
Recombinant Protein
Yeast
NADASQEHVS FHVIQIFSFV NQSWARGQGS GWLDELQTHG WDSESGTIIF LHNWSKGNFS NEELSDLELL FRFYLFGLTR EIQDHASQDY SKYPFEVQVK AGCELHSGKS PEGFFQVAFN GLDLLSFQNT TWVPSPGCGS LAQSVCHLLN HQYEGVTETV YNLIRSTCPR FLLGLLDAGK MYVHRQVRPE AWLSSRPSLG SGQLLLVCHA SGFYPKPVWV TWMRNEQEQL GTKHGDILPN ADGTWYLQVI LEVASEEPAG LSCRVRHSSL GGQDIILYWG HHFSM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
911
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol