Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human T-cell surface glycoprotein CD1c Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) T-cell surface glycoprotein CD1c, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001756.2
ID de gen (Entrez) 911
Nombre T-cell surface glycoprotein CD1c Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15907729
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5783-YE-100UG
100 μg
920.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15947729
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5783-YE-500UG
500 μg
2650.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15917729
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5783-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15937729
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5783-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15957729
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5783-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15927729
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5783-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
NP_001756.2
T-cell surface glycoprotein CD1c Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
911
Research Use Only
CD1C
Recombinant Protein
Yeast
NADASQEHVS FHVIQIFSFV NQSWARGQGS GWLDELQTHG WDSESGTIIF LHNWSKGNFS NEELSDLELL FRFYLFGLTR EIQDHASQDY SKYPFEVQVK AGCELHSGKS PEGFFQVAFN GLDLLSFQNT TWVPSPGCGS LAQSVCHLLN HQYEGVTETV YNLIRSTCPR FLLGLLDAGK MYVHRQVRPE AWLSSRPSLG SGQLLLVCHA SGFYPKPVWV TWMRNEQEQL GTKHGDILPN ADGTWYLQVI LEVASEEPAG LSCRVRHSSL GGQDIILYWG HHFSM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications