missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human SYT11 Protein

A cDNA sequence encoding the SYT11 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13658-100ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15994289

Cantidad Precio
1 1719.11€ / 100 microgramos
3 1617.00€ / 100 microgramos
Envío estimado: 01-03-2022

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.



Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

23208
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
SYT11
Human
His
SYT11 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 50% glycerol.
SYT11 Protein
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSWSCCHQQ AEKKQKNPPY KFIHMLKGIS IYPETLSNKK KIIKVRRDKD GPGREGGRRN LLVDAAEAGL LSRDKDPRGP SSGSCIDQLP IKMDYGEELR SPITSLTPGE SKTTSPSSPE EDVMLGSLTF SVDYNFPKKA LVVTIQEAHG LPVMDDQTQG SDPYIKMTIL PDKRHRVKTR VLRKTLDPVF DETFTFYGIP YSQLQDLVLH FLVLSFDRFS RDDVIGEVMV PLAGVDPSTG KVQLTRDIIK RNIQKCISRG ELQVSLSYQP VAQRMTVVVL KARHLPKMDI TGLSGNPYVK VNVYYGRKRI AKKKTHVKKC TLNPIFNESF IYDIPTDLLP DISIEFLVID FDRTTKNEVV GRLILGAHSV TASGAEHWRE VCESPRKPVA KWHSLSEY
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales