Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Syncytin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Syncytin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8241-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053501
  • 352.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío
23-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001124397.1
Syncytin-1 Protein
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
30816
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
ERVW-1
Recombinant Protein
E. coli
APPPCRCMTS SSPYQEFLWR MQRPGNIDAP SYRSLSKGTP TFTAHTHMPR NCYHSATLCM HANTHYWTGK MINPSCPGGL GVTVCWTYFT QTGMSDGGGV QDQAREKHVK EVISQLTRVH GTSSPYKGLD LSKLHETLRT HTRLVSLFNT TLTGLHEVSA QNPTNCWICL PLNFRPYVSI PVPEQWNNFS TEINTTSVLV GPLVSNLEIT HTSNLTCVKF SNTTYTTNSQ CIRWVTPPTQ IVCLPSGIFF VCGTSAYRCL NGSSESMCFL SFLVPPMTIY TEQDLYSYVI SKPRNKRVPI LPFVIGAGVL GALGTGIGGI TTSTQFYYKL SQELNGDMER VADSLVTLQD QLNSLAAVVL QNRRALDLLT AERGGTCLFL GEECCYYVNQ SGIVTEKVKE IRDRIQRRAE ELRNTGPWGL LSQ