Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SVIP Protein
A cDNA sequence encoding the SVIP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre SVIP Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15964279
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13653-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15944279
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13653-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15954279
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13653-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
SVIP Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SVIP solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 2mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGLCFPC PGESAPPTPD LEEKRAKLAE AAERRQKEAA SRGILDVQSV QEKRKKKEKI EKQIATSGPP PEGGLRWTVS
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.