Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Surfactant-associated protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Surfactant-associated protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6680-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055040
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001094811.1
Surfactant-associated protein 1
Research Use Only
SFTA3
Recombinant Protein
E. coli
MRAGFSDFQL IRDQVLFLQD QAQRLTEWLQ LSGFENPVSE STTLCLRERE KRIPTCVAVC VPSPGTVHTA LLHPTTLSQS RSSSEAKMLI IHTA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
253970
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol