Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SURF2 Protein
A cDNA sequence encoding the SURF2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre SURF2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15934279
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13652-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15924279
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13652-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15914279
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13652-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
SURF2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SURF2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 2mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSELPGD VRAFLREHPS LRLQTDARKV RCILTGHELP CRLPELQVYT RGKKYQRLVR ASPAFDYAEF EPHIVPSTKN PHQLFCKLTL RHINKCPEHV LRHTQGRRYQ RALCKYEECQ KQGVEYVPAC LVHRRRRRED QMDGDGPRPR EAFWEPTSSD EGGAASDDSM TDLYPPELFT RKDLGSTEDG DGTDDFLTDK EDEKAKPPRE KATDEGRRET TVYRGLVQKR GKKQLGSLKK KFKSHHRKPK SFSSCKQPG
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.