Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Suppressor of cytokine signaling 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Suppressor of cytokine signaling 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6711-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16045290
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_003736.1
Suppressor of cytokine signaling 1 Protein
Research Use Only
SOCS1
Recombinant Protein
E. coli
MVAHNQVAAD NAVSTAAEPR RRPEPSSSSS SSPAAPARPR PCPAVPAPAP GDTHFRTFRS HADYRRITRA SALLDACGFY WGPLSVHGAH ERLRAEPVGT FLVRDSRQRN CFFALSVKMA SGPTSIRVHF QAGRFHLDGS RESFDCLFEL LEHYVAAPRR MLGAPLRQRR VRPLQELCRQ RIVATVGREN LARIPLNPVL RDYLSSFPFQ I
Greater than 91.1% as determined by SDS-PAGE.
8651
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol