Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SULT2B1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SULT2B1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6749-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055550
  • 530.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_004596.2
SULT2B1 Protein
Research Use Only
SULT2B1
Recombinant Protein
E. coli
MDGPAEPQIP GLWDTYEDDI SEISQKLPGE YFRYKGVPFP VGLYSLESIS LAENTQDVRD DDIFIITYPK SGTTWMIEII CLILKEGDPS WIRSVPIWER APWCETIVGA FSLPDQYSPR LMSSHLPIQI FTKAFFSSKA KVIYMGRNPR DVVVSLYHYS KIAGQLKDPG TPDQFLRDFL KGEVQFGSWF DHIKGWLRMK GKDNFLFITY EELQQDLQGS VERICGFLGR PLGKEALGSV VAHSTFSAMK ANTMSNYTLL PPSLLDHRRG AFLRKGVCGD WKNHFTVAQS EAFDRAYRKQ MRGMPTFPWD EDPEEDGSPD PEPSPEPEPK PSLEPNTSLE REPRPNSSPS PSPGQASETP HPRPS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
6820
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol