missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human SULT2A1 Protein

A cDNA sequence encoding the SULT2A1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 4090.00€

Especificaciones

Nombre SULT2A1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15914259
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13646-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15904259
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13646-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15994249
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13646-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

SULT2A1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SULT2A1 protein solution (1 mg/1ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSDDFLWFEG IAFPTMGFRS ETLRKVRDEF VIRDEDVIIL TYPKSGTNWL AEILCLMHSK GDAKWIQSVP IWERSPWVES EIGYTALSET ESPRLFSSHL PIQLFPKSFF SSKAKVIYLM RNPRDVLVSG YFFWKNMKFI KKPKSWEEYF EWFCQGTVLY GSWFDHIHGW MPMREEKNFL LLSYEELKQD TGRTIEKICQ FLGKTLEPEE LNLILKNSSF QSMKENKMSN YSLLSVDYVV DKAQLLRKGV SGDWKNHFTV AQAEDFDKLF QEKMADLPRE LFPWE
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications