missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SULT1C2 Protein
A cDNA sequence encoding the SULT1C2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | SULT1C2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15924249
|
enQuireBio™
QP13643-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914249
|
enQuireBio™
QP13643-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15904249
|
enQuireBio™
QP13643-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
SULT1C2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SULT1C2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MALTSDLGKQ IKLKEVEGTL LQPATVDNWS QIQSFEAKPD DLLICTYPKA GTTWIQEIVD MIEQNGDVEK CQRAIIQHRH PFIEWARPPQ PSGVEKAKAM PSPRILKTHL STQLLPPSFW ENNCKFLYVA RNAKDCMVSY YHFQRMNHML PDPGTWEEYF ETFINGKVVW GSWFDHVKGW WEMKDRHQIL FLFYEDIKRD PKHEIRKVMQ FMGKKVDETV LDKIVQETSF EKMKENPMTN RSTVSKSILD QSISSFMRKG TVGDWKNHFT VAQNERFDEI YRRKMEGTSI NFCMEL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |