Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SUGT1 Protein
A cDNA sequence encoding the SUGT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
107.00€ - 3185.00€
Especificaciones
Nombre SUGT1 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15934239
Ver documentos
enQuireBio™
QP13640-5UG
5 μg 107.00€
5 microgramos
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
15-09-2020
Añadir a la cesta
15924239
Ver documentos
enQuireBio™
QP13640-20UG
20 μg 161.00€
20 microgramos
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
15-09-2020
Añadir a la cesta
15914239
Ver documentos
enQuireBio™
QP13640-1MG
1 mg 3185.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
15-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
SUGT1 Protein
His
Human
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MHRVGQAGLQ LLTSSDPPAL DSQSAGITGA DANFSVWIKR CQEAQNGSES EVWTHQSKIK YDWYQTESQVVITLMIKNVQ KNDVNVEFSE KELSALVKLP SGEDYNLKLE LLHPIIPEQS TFKVLSTKIE IKLKKPEAVR WEKLEGQGDV PTPKQFVADVKNLYPSSSPY TRNWDKLVGE IKEEEKNEKL EGDAALNRLF QQIYSDGSDE VKRAMNKSFM ESGGTVLSTN WSDVGKRKVE INPPDDMEWKKY