missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SUFU Protein
A cDNA sequence encoding the SUFU was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | SUFU Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15904239
|
enQuireBio™
QP13639-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15994229
|
enQuireBio™
QP13639-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15984229
|
enQuireBio™
QP13639-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
SUFU Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SUFU protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 10% glycerol and 50mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAELRPSGAP GPTAPPAPGP TAPPAFASLF PPGLHAIYGE CRRLYPDQPN PLQVTAIVKY WLGGPDPLDY VSMYRNVGSP SANIPEHWHY ISFGLSDLYG DNRVHEFTGT DGPSGFGFEL TFRLKRETGE SAPPTWPAEL MQGLARYVFQ SENTFCSGDH VSWHSPLDNS ESRIQHMLLT EDPQMQPVQT PFGVVTFLQI VGVCTEELHS AQQWNGQGIL ELLRTVPIAG GPWLITDMRR GETIFEIDPH LQERVDKGIE TDGSNLSGVS AKCAWDDLSR PPEDDEDSRS ICIGTQPRRL SGKDTEQIRE TLRRGLEINS KPVLPPINPQ RQNGLAHDRA PSRKDSLESD SSTAIIPHEL IRTRQLESVH LKFNQESGAL IPLCLRGRLL HGRHFTYKSI TGDMAITFVS TGVEGAFATE EHPYAAHGPW LQILLTEEFV EKMLEDLEDL TSPEEFKLPK EYSWPEKKLK VSILPDVVFD SPLH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |