Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STX17 Protein
A cDNA sequence encoding the STX17 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | STX17 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15934209
|
enQuireBio™
QP13631-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914209
|
enQuireBio™
QP13631-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924209
|
enQuireBio™
QP13631-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
STX17 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The STX17 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 30% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSEDEEK VKLRRLEPAI QKFIKIVIPT DLERLRKHQI NIEKYQRCRI WDKLHEEHIN AGRTVQQLRS NIREIEKLCL KVRKDDLVLL KRMIDPVKEE ASAATAEFLQ LHLESVEELK KQFNDEETLL QPPLTRSMTV GGAFHTTEAE ASSQSLTQIY ALPEIPQDQN AAESWETLEA DLIELSQLVT DFSLLVNSQQ EKIDSIADHV NSAAVNVEEG TKNLGKAAKY KL | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |