missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human STRAP Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) STRAP, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8281-ec-10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16003751

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_009109.3
STRAP Protein
Research Use Only
STRAP
Recombinant Protein
E. coli
MAMRQTPLTC SGHTRPVVDL AFSGITPYGY FLISACKDGK PMLRQGDTGD WIGTFLGHKG AVWGATLNKD ATKAATAAAD FTAKVWDAVS GDELMTLAHK HIVKTVDFTQ DSNYLLTGGQ DKLLRIYDLN KPEAEPKEIS GHTSGIKKAL WCSEDKQILS ADDKTVRLWD HATMTEVKSL NFNMSVSSME YIPEGEILVI TYGRSIAFHS AVSLDPIKSF EAPATINSAS LHPEKEFLVA GGEDFKLYKY DYNSGEELES YKGHFGPIHC VRFSPDGELY ASGSEDGTLR LWQTVVGKTY GLWKCVLPEE DSGELAKPKI GFPETTEEEL EEIASENSDC IFPSAPDVKA
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
11171
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales