Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STOML1 Protein
A cDNA sequence encoding the STOML1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre STOML1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15934179
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13623-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15914179
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13623-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15924179
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13623-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
STOML1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
STOML1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLKIVPTY ERMIVFRLGR IRTPQGPGMV LLLPFIDSFQ RVDLRTRAFN VPPCKLASKD GAVLSVGADV QFRIWDPVLS VMTVKDLNTA TRMTAQNAMT KALLKRPLRE IQMEKLKISD QLLLEINDVT RAWGLEVDRV ELAVEAVLQP PQDSPAGPNL DSTLQQLALH FLGGSMNSMA GGAPSPGPAD TVEMVSEVEP PAPQVGARSS PKQPLAEGLL TALQPFLSEA LVSQVGACYQ FNVVLPSGTQ SAYFLDLTTG RGRVGHGVPD GIPDVVVEMA EADLRALLCR ELRPLGAYMS GRLKVKGDLA MAMKLEAVLR ALK
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.