Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STMN2 Protein
A cDNA sequence encoding the STMN2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre STMN2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15974169
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13621-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15954169
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13621-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15964169
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13621-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
STMN2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The STMN2 protein solution contains 50mM Tris-HCl, pH 7.5 and 10% Glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MDMEVKQINK RASGQAFELI LKPPSPISEA PRTLASPKKK DLSLEEIQKK LEAAEERRKS QEAQVLKQLA EKREHEREVL QKALEENNNF SKMAEEKLIL KMEQIKENRE ANLAAIIERL QEKERHAAEV RRNKELQVEL SG
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.