Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STMN1 Protein
A cDNA sequence encoding the STMN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre STMN1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15944169
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13620-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15934169
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13620-25UG
25 μg
212.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15924169
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13620-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
STMN1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The STMN1 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8 and 10% Glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MASSDIQVKE LEKRASGQAF ELILSPRSKE SVPEFPLSPP KKKDLSLEEI QKKLEAAEER RKSHEAEVLK QLAEKREHEK EVLQKAIEEN NNFSKMAEEK LTHKMEANKE NREAQMAAKL ERLREKDKHI EEVRKNKESK DPADETEAD
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.