missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STK3 Protein
A cDNA sequence encoding the STK3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | STK3 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15914169
|
enQuireBio™
QP13619-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15994159
|
enQuireBio™
QP13619-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15904169
|
enQuireBio™
QP13619-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
STK3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
STK3 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPMEQPPAP KSKLKKLSED SLTKQPEEVF DVLEKLGEGS YGSVFKAIHK ESGQVVAIKQ VPVESDLQEI IKEISIMQQC DSPYVVKYYG SYFKNTDLWI VMEYCGAGSV SDIIRLRNKT LIEDEIATIL KSTLKGLEYL HFMRKIHRDI KAGNILLNTE GHAKLADFGV AGQLTDTMAK RNTVIGTPFW MAPEVIQEIG YNCVADIWSL GITSIEMAEG KPPYADIHPM RAIFMIPTNP PPTFRKPELW SDDFTDFVKK CLVKNPEQRA TATQLLQHPF IKNAKPVSIL RDLITEAMEI KAKRHEEQQR ELEEEEENSD EDELDHHHHH H | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |