Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Steroid hormone receptor ERR1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Steroid hormone receptor ERR1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6001-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15949269
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001269379.1
Steroid hormone receptor ERR1 Protein
Research Use Only
ESRRA
Recombinant Protein
E. coli
MSSQVVGIEP LYIKAEPASP DSPKGSSETE TEPPVALAPG PAPTRCLPGH KEEEDGEGAG PGEQGGGKLV LSSLPKRLCL VCGDVASGYH YGVASCEACK AFFKRTIQGS IEYSCPASNE CEITKRRRKA CQACRFTKCL RVGMLKEGVR LDRVRGGRQK YKRRPEVDPL PFPGPFPAGP LAVAGGPRKT AAPVNALVSH LLVVEPEKLY AMPDPAGPDG HLPAVATLCD LFDREIVVTI SWAKSIPGFS SLSLSDQMSV LQSVWMEVLV LGVAQRSLPL QDELAFAEDL VLDEEGARAA GLGELGAALL QLVRRLQALR LEREEYVLLK ALALANSDSV HIEDAEAVEQ LREALHEALL EYEAGRAGPG GGAERRRAGR LLLTLPLLRQ TAGKVLAHFY GVKLEGKVPM HKLFLEMLEA MMD
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
2101
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol