Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Steroid 21-hydroxylase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Steroid 21-hydroxylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5907-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15928589
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000491.4
Steroid 21-hydroxylase Protein
Research Use Only
CYP21A2
Recombinant Protein
Yeast
MLLLGLLLLP LLAGARLLWN WWKLRSLHLP PLAPGFLHLL QPDLPIYLLG LTQKFGPIYR LHLGLQDVVV LNSKRTIEEA MVKKWADFAG RPEPLTYKLV SKNYPDLSLG DYSLLWKAHK KLTRSALLLG IRDSMEPVVE QLTQEFCERM RAQPGTPVAI EEEFSLLTCS IICYLTFGDK IKDDNLMPAY YKCIQEVLKT WSHWSIQIVD VIPFLRFFPN PGLRRLKQAI EKRDHIVEMQ LRQHKESLVA GQWRDMMDYM LQGVAQPSME EGSGQLLEGH VHMAAVDLLI GGTETTANTL SWAVVFLLHH PEIQQRLQEE LDHELGPGAS SSRVPYKDRA RLPLLNATIA EVLRLRPVVP LALPHRTTRP SSISGYDIPE GTVIIPNLQG AHLDETVWER PHEFWPDRFL EPGKNSRALA FGCGARVCLG EPLARLELFV VLTRLLQAFT LLPSGDALPS LQPLPHCSVI LKMQPFQVRL QPRGMGAHSP GQNQ
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1589
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol