Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Steroid 17-alpha-hydroxylase / 17,20 lyase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Steroid 17-alpha-hydroxylase/17,20 lyase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5904-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15928569
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000093.1
Steroid 17-alpha-hydroxylase / 17,20 lyase Protein
Research Use Only
CYP17A1
Recombinant Protein
E. coli
MWELVALLLL TLAYLFWPKR RCPGAKYPKS LLSLPLVGSL PFLPRHGHMH NNFFKLQKKY GPIYSVRMGT KTTVIVGHHQ LAKEVLIKKG KDFSGRPQMA TLDIASNNRK GIAFADSGAH WQLHRRLAMA TFALFKDGDQ KLEKIICQEI STLCDMLATH NGQSIDISFP VFVAVTNVIS LICFNTSYKN GDPELNVIQN YNEGIIDNLS KDSLVDLVPW LKIFPNKTLE KLKSHVKIRN DLLNKILENY KEKFRSDSIT NMLDTLMQAK MNSDNGNAGP DQDSELLSDN HILTTIGDIF GAGVETTTSV VKWTLAFLLH NPQVKKKLYE EIDQNVGFSR TPTISDRNRL LLLEATIREV LRLRPVAPML IPHKANVDSS IGEFAVDKGT EVIINLWALH HNEKEWHQPD QFMPERFLNP AGTQLISPSV SYLPFGAGPR SCIGEILARQ ELFLIMAWLL QRFDLEVPDD GQLPSLEGIP KVVFLIDSFK VKIKVRQAWR EAQAEGST
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1586
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol