Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STEAP4 Protein
A cDNA sequence encoding the STEAP4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre STEAP4 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15964149
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13614-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15954149
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13614-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15944149
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13614-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
STEAP4 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
STEAP4 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMEKT CIDALPLTMN SSEKQETVCI FGTGDFGRSL GLKMLQCGYS VVFGSRNPQK TTLLPSGAEV LSYSEAAKKS GIIIIAIHRE HYDFLTELTE VLNGKILVDI SNNLKINQYP ESNAEYLAHL VPGAHVVKAF NTISAWALQS GALDASRQ
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.