Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STC 2 Protein
A cDNA sequence encoding the STC 2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1665.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 8614
Nombre STC 2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen STC2
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15904149
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13613-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15994139
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13613-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15984139
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13613-100UG
100 μg
1665.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
8614
Research Use Only
STC2
Human
Untagged
Filtered (0.4microm) and lyophilized in 0.5 mg/ml in 20mM Tris buffer, 20mM NaCl, pH 7.5.
STC 2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Human (HEK293)
TDATNPPEGP QDRSSQQKGR LSLQNTAEIQ HCLVNAGDVG CGVFECFENN SCEIRGLHGI CMTFLHNAGKFDAQGKSFIK DALKCKAHAL RHRFGCISRK CPAIREMVSQ LQRECYLKHD LCAAAQENTR VIVEMIHFKDLLLHEPYVDL VNLLLTCGEE VKEAITHSVQ VQCEQNWGSL CSILSFCTSA IQKPPTAPPE RQPQVDRTKLSRAHHGEAGH HLPEPSSRET GRGAKGERGS KSHPNAHARG RVGGLGAQGP SGSSEWEDEQ SEYSDIRRAAADYKDDDDK
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.