missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human STAT3 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) STAT3, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP9416-ye-50ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16038271

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_003141.2
STAT3 Protein
Research Use Only
STAT3
Recombinant Protein
Yeast
MAQWNQLQQL DTRYLEQLHQ LYSDSFPMEL RQFLAPWIES QDWAYAASKE SHATLVFHNL LGEIDQQYSR FLQESNVLYQ HNLRRIKQFL QSRYLEKPME IARIVARCLW EESRLLQTAA TAAQQGGQAN HPTAAVVTEK QQMLEQHLQD VRKRVQDLEQ KMKVVENLQD DFDFNYKTLK SQGDMQDLNG NNQSVTRQKM QQLEQMLTAL DQMRRSIVSE LAGLLSAMEY VQKTLTDEEL ADWKRRQQIA CIGGPPNICL DRLENWITSL AESQLQTRQQ IKKLEELQQK VSYKGDPIVQ HRPMLEERIV ELFRNLMKSA FVVERQPCMP MHPDRPLVIK TGVQFTTKVR LLVKFPELNY QLKIKVCIDK DSGDVAALRG SRKFNILGTN TKVMNMEESN NGSLSAEFKH LTLREQRCGN GGRANCDASL IVTEELHLIT FETEVYHQGL KIDLETHSLP VVVISNICQM PNAWASILWY NMLTNNPKNV NFFTKPPIGT WDQVAEVLSW QFSSTTKRGL SIEQLTTLAE KLLGPGVNYS GCQITWAKFC KENMAGKGFS FWVWLDNIID LVKKYILALW NEGYIMGFIS KERERAILST KPPGTFLLRF SESSKEGGVT FTWVEKDISG KTQIQSVEPY TKQQLNNMSF AEIIMGYKIM DATNILVSPL VYLYPDIPKE EAFGKYCRPE SQEHPEADPG SAAPYLKTKF ICVTPTTCSN TIDLPMSPRT LDSLMQFGNN GEGAEPSAGG QFESLTFDME LTSECATSPM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6774
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales