Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STAT1 Protein
A cDNA sequence encoding the STAT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7270.00€
Especificaciones
Nombre STAT1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15944139
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13611-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15924139
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13611-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15934139
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13611-1MG
1 mg
7270.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
STAT1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
STAT1 0.5 mg/ml protein solution contains 20mM Tris-HCl buffer pH 8.0, 0.1M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSQWYELQQL DSKFLEQVHQ LYDDSFPMEI RQYLAQWLEK QDWEHAANDV SFATIRFHDL LSQLDDQYSR FSLENNFLLQ HNIRKSKRNL QDNFQEDPIQ MSMIIYSCLK EERKILENAQ RFNQAQSGNI QSTVMLDKQK ELDSKVRNVK DKVMCIEHEI KSLEDLQDEY DFKCKTLQNR EHETNGVAKS DQKQEQLLLK KMYLMLDNKR KEVVHKIIEL LNVTELTQNA LINDELVEWK RRQQSACIGG PPNACLDQLQ NWFTIVAESL QQVRQQLKKL EELEQKYTYE HDPITKNKQV LWDRTFSLFQ QLIQSSFVVE RQPCMPTHPQ RPLVLKTGVQ FTVKLRLLVK LQELNYNLKV KVLFDKDVNE RNTVKGFRKF NILGTHTKVM NMEESTNGSL AAEFRHLQLK EQKNAGTRTN EGPLIVTEEL HSLSFETQLC QPGLVIDLET TSLPVVVISN VSQLPSGWAS ILWYNMLVAE PRNLSFFLTP PCARWAQLSE VLSWQFSSVT KRGLNVDQLN MLGEKLLGPN ASPDGLIPWT RFCKENINDK NFPFWLWIES ILELIKKHLL PLWNDGCIMG FISKERERAL LKDQQPGTFL LRFSESSREG AITFTWVERS QNGGEPDFHA VEPYTKKELS AVTFPDIIRN YKVMAAENIP ENPLKYLYPN IDKDHAFGKY YSRPKEAPEP MELDGPKGTG YIKTELISVS EV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.