Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STAR Protein
A cDNA sequence encoding the STAR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre STAR Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15984129
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13609-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15974129
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13609-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15964129
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13609-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
STAR Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The STAR solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEETLYSDQE LAYLQQGEEA MQKALGILSN QEGWKKESQQ DNGDKVMSKV VPDVGKVFRL EVVVDQPMER LYEELVERME AMGEWNPNVK EIKVLQKIGK DTFITHELAA EAAGNLVGPR DFVSVRCAKR RGSTCVLAGM ATDFGNMPEQ KGVIRAEHGP TCMVLHPLAG SPSKTKLTWL LSIDLKGWLP KSIINQVLSQ TQVDFANHLR KRLESHPASE ARC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.