Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STAP1 Protein
A cDNA sequence encoding the STAP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre STAP1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15954129
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13608-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15944129
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13608-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15934129
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13608-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
STAP1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
STAP1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 30% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMMAKKP PKPAPRRIFQ ERLKITALPL YFEGFLLIKR SGYREYEHYW TELRGTTLFF YTDKKSIIYV DKLDIVDLTC LTEQNSTEKN CAKFTLVLPK EEVQLKTENT ESGEEWRGFI LTVTELSVPQ NVSLLPGQVI KLHEVLEREK KRRIETEQST SVEKEKEPTE DYVDVLNPMP ACFYTVSRKE ATEMLQKNPS LGNMILRPGS DSRNYSITIR QEIDIPRIKH YKVMSVGQNY TIELEKPVTL PNLFSVIDYF VKETRGNLRP FICSTDENTG QEPSMEGRSE KLKKNPHIA
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.