Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ST6GAL1 Protein
A cDNA sequence encoding the ST6GAL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | ST6GAL1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15934119
|
enQuireBio™
QP13604-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914119
|
enQuireBio™
QP13604-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924119
|
enQuireBio™
QP13604-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
ST6GAL1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ST6GAL1 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPKEKKKGS YYDSFKLQTK EFQVLKSLGK LAMGSDSQSV SSSSTQDPHR GRQTLGSLRG LAKAKPEASF QVWNKDSSSK NLIPRLQKIW KNYLSMNKYK VSYKGPGPGI KFSAEALRCH LRDHVNVSMV EVTDFPFNTS EWEGYLPKES IRTKAGPWGR CAVVSSAGSL KSSQLGREID DHDAVLRFNG APTANFQQDV GTKTTIRLMN SQLVTTEKRF LKDSLYNEGI LIVWDPSVYH SDIPKWYQNP DYNFFNNYKT YRKLHPNQPF YILKPQMPWE LWDILQEISP EEIQPNPPSS GMLGIIIMMT LCDQVDIYEF LPSKRKTDVC YYYQKFFDSA CTMGAYHPLL YEKNLVKHLN QGTDEDIYLL GKATLPGFRT IHCHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |