Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ST13 Protein
A cDNA sequence encoding the ST13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Especificaciones
Nombre | ST13 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15924109
|
enQuireBio™
QP13601-10UG |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15944109
|
enQuireBio™
QP13601-50UG |
50 μg |
212.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934109
|
enQuireBio™
QP13601-1MG |
1 mg |
2725.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
ST13 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The ST13 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDPRKVNELR AFVKMCKQDP SVLHTEEMRF LREWVESMGG KVPPATQKAK SEENTKEEKP DSKKVEEDLK ADEPSSEESD LEIDKEGVIEPDTDAPQEMG DENAEITEEM MDQANDKKVA AIEALNDGEL QKAIDLFTDA IKLNPRLAIL YAKRASVFVK LQKPNAAIRD CDRAIEINPD SAQPYKWRGK AHRLLGHWEE AAHDLALACK LDYDEDASAM LKEVQPRAQK IAEHRRKYER KREEREIKER IERVKKAREE HERAQREEEARRQSGAQYGS FPGGFPGGMP GNFPGGMPGM GGGMPGMAGM PGLNEILSDP EVLAAMQDPE VMVAFQDVAQ NPANMSKYQS NPKVMNLISK LSAKFGGQA | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |